Merck
GF60776668
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
mesh, 600 x 600mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
別名:
FE248710
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥194,600
¥194,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥194,600
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥194,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
40 x 40 (wires/inch)
フォーム
(mesh)
メーカー/製品名
Goodfellow 607-766-68
直径×公称容量
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
サイズ×開口部
600 mm × 600 mm × 0.37
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)