Merck
GF60683902
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, L 2 m
別名:
ET301200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,790
¥55,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,790
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥55,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 606-839-02
L
2 m
厚さ
0.2 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)