安全性情報
GF60377519
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0009 mm, L 0.1 m, coil width 315 mm
別名:
ES301009
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,870
¥51,870
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,870
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥51,870
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 603-775-19
L
0.1 m
コイル幅
315 mm
厚さ
0.0009 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF60377519-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)