Merck
GF60248662
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyester insulation
別名:
FE245840
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,130
¥51,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,130
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥51,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyester insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 602-486-62
L
20 m
コンダクタ直径
0.125 mm
絶縁体厚
0.007 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)