Merck
GF60212753
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
500g lump, 100mm max. lump size
別名:
BI036100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥77,510
¥77,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥77,510
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥77,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 602-127-53
重量
500 g
塊最大サイズ
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)