Merck
GF60161262
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 3 m, thickness 0.15 mm
別名:
FP313520
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥153,200
¥153,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥153,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥153,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
fabric
メーカー/製品名
Goodfellow 601-612-62
L
3 m
厚さ
0.15 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)