Merck
GF60152712
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 5m coil, 0.125mm thickness, annealed
別名:
FE240270
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥166,000
¥166,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥166,000
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥166,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 601-527-12
サイズ×厚み
5 m × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)