Merck
GF60030649
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 1m coil, 0.030mm thickness, annealed
別名:
TI040300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥488,700
¥488,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥488,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥488,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 600-306-49
サイズ×厚み
1 m × 0.030 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)