Merck
GF59477169
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, natural
別名:
FV321125
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥67,820
¥67,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥67,820
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥67,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 594-771-69
L
0.5 m
厚さ
0.125 mm
natural
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)