Merck
GF59285863
ニッケル
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
別名:
NI007940
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 592-858-63
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
L
100 mm
直径
4.0 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF59285863-2EA:
GF59285863-20EA:
GF59285863-1EA:
GF59285863-10EA:
GF59285863-5EA:
試験成績書(COA)