Merck
GF58769443
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 10m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
別名:
FF210321
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,790
¥53,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,790
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥53,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 587-694-43
L × W ×厚み
10 m × 12 mm × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)