Merck
GF58584123
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 1 m, coil width 25 mm
別名:
NI800400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥71,230
¥71,230
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥71,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥71,230
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 585-841-23
L
1 m
コイル幅
25 mm
厚さ
0.04 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)