Merck
GF57772918
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.01mm thickness, as rolled
別名:
FE220209
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥186,200
¥186,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥186,200
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥186,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 577-729-18
サイズ×厚み
0.5 m × 0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)