Merck
GF57265049
黄銅合金、Cu63Zn37
foil, 10m coil, 0.1mm thickness, half hard
別名:
CU020260
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥75,260
¥75,260
出荷予定日2025年5月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥75,260
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
¥75,260
出荷予定日2025年5月13日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 572-650-49
サイズ×厚み
10 m × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)