GF56940183
別名:
CO056011
GF56940183-1EA
¥91,280
1 of 10
Sigma-Aldrich
266299
クロム
BCR059A
Ti Al6 V4合金(O)
GF59666945
463728
マンガン
266639
コバルト
266647
GF34117196
ハフニウム
267961
ヒ素
266264
GF96258437
アンチモン
powder
Goodfellow 569-401-83
100 g
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.