Merck
GF56764053
チタン-アルミニウム-バナジウム合金、Ti90Al6V4
sphere, 6mm diameter, 100pcs
別名:
TI016860
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥61,540
¥61,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥61,540
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥61,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
spheres
メーカー/製品名
Goodfellow 567-640-53
直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)