Merck
GF56673490
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness, as rolled
別名:
FE080750
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥83,090
¥83,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥83,090
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥83,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 566-734-90
サイズ×厚み
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)