Merck
GF56363047
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.047 mm, L 5 m, polymer thickness 0.012mm
別名:
ES361620
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥167,700
¥167,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥167,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥167,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 563-630-47
L
5 m
厚さ
0.047 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)