Merck
GF55309787
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
別名:
FE245810
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥240,300
¥240,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥240,300
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥240,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 553-097-87
L
20 m
コンダクタ直径
0.075 mm
絶縁体厚
0.018 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)