Merck
GF55034096
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), fiber, tex number 22, L 1000 m, filament diameter 0.0211mm
別名:
FP305722
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥97,810
¥97,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥97,810
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥97,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 550-340-96
L
1000 m
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)