Merck
GF54977338
ニオブ
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.025μm, specific density 21μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
別名:
ニオブ, コロンビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Nb
CAS番号:
分子量:
92.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 549-773-38
抵抗性
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × 厚み
25 mm × 0.25 μm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI Key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF54977338-1EA:
GF54977338-10EA:
GF54977338-5EA:
GF54977338-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)