Merck
GF54366060
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, black
別名:
AM396310
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥100,300
¥100,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥100,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥100,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 543-660-60
重量
2000 g
black
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)