Merck
GF53611163
レニウム
foil, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 0.76 mm
別名:
RE000214
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥170,900
¥170,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥170,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Re
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141737
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥170,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 536-111-63
L
2 m
コイル幅
0.76 mm
厚さ
0.025 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI Key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF53611163-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)