Merck
GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
別名:
NI706010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥134,200
¥134,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥134,200
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥134,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 535-657-89
重量
200 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)