Merck
GF53515672
ハフニウム
foil, 100x100mm, thickness 0.14mm, annealed, 97%
別名:
ハフニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥257,700
¥257,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥257,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Hf
CAS番号:
分子量:
178.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥257,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 535-156-72
抵抗性
29.6 μΩ-cm, 0°C
サイズ×厚み
100x100 mm × 0.14 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI Key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)