Merck
GF52364640
ビスマス
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
別名:
BI006111
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥57,150
¥57,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥57,150
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi
CAS番号:
分子量:
208.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥57,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 523-646-40
抵抗性
129 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大サイズ
10 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF52364640-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)