安全性情報
GF52245738
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
別名:
AU050250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥239,000
¥239,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥239,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥239,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 522-457-38
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF52245738-1EA:
GF52245738-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)