Merck
GF51987101
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 20 m, coil width 75 mm
別名:
PP301880
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥127,800
¥127,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥127,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥127,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 519-871-01
L
20 m
コイル幅
75 mm
厚さ
0.008 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)