Merck
GF51389264
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 500 mm, wall thickness 2 mm
別名:
SI617550
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥83,680
¥83,680
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥83,680
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
¥83,680
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 513-892-64
L
500 mm
外径
40 mm
壁厚
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)