Merck
GF50998764
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 4mm disks, 0.050mm thickness, as rolled
別名:
MN010220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (disks - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 509-987-64
サイズ×厚み
4 mm × 0.050 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)