Merck
GF50898910
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.23 mm, L 1 m, condition additive free polymer
別名:
ET311351
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,960
¥55,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,960
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥55,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 508-989-10
L
1 m
厚さ
0.23 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)