Merck
GF50895276
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.15mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU065822
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥99,610
¥99,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥99,610
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥99,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 508-952-76
L
50 m
コンダクタ直径
0.15 mm
絶縁体厚
0.015 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)