Merck
GF50468014
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 19 mm, L 300 mm
別名:
FP367930
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥85,020
¥85,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥85,020
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥85,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 504-680-14
L
300 mm
直径
19 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)