Merck
GF50008159
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, temper hard
別名:
FE220271
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,310
¥50,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,310
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥50,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 500-081-59
L
0.5 m
厚さ
0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)