Merck
GF49120040
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 10 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 10 m, white
別名:
SI307920
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥85,330
¥85,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥85,330
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥85,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 491-200-40
L
10 m
直径
2 mm
white
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)