Merck
GF48960322
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, type t410
別名:
AR311050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥68,450
¥68,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥68,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥68,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 489-603-22
L
1 m
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)