Merck
GF48868172
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 1 m, coil width 50.8 mm
別名:
CO810220
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,870
¥74,870
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,870
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥74,870
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 488-681-72
L
1 m
コイル幅
50.8 mm
厚さ
0.018 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)