Merck
GF48684303
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
5m wire, 0.15mm diameter, as drawn
別名:
PT025135
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 486-843-03
L ×直径
5 m × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)