Merck
GF48202220
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 10 m, block copolymer
別名:
AC311850
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥99,610
¥99,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥99,610
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥99,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 482-022-20
L
10 m
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)