Merck
GF47878936
Platinum-iridium alloy, Pt75Ir25
1m wire, 0.05mm diameter, annealed
別名:
PT235120
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥71,730
¥71,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥71,730
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥71,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 478-789-36
L ×直径
1 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)