GF47268456
別名:
FV301950
1 of 10
Sigma-Aldrich
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
GF36285891
Polyimide
USP
1098300
酢酸セルロース
GF31588229
Polyethylene Terephthalate
GF21746662
Polypropylene
Supelco
50530-U
Ascentis® Express C18、5μm HPLCカラム
GF68345220
Polyvinylidenefluoride
427861
ポリプロピレン
428116
349208
銅
film
Goodfellow 472-684-56
205 × 291 mm
0.05 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.