Merck
GF47060748
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
別名:
CO820250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥209,800
¥209,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥209,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥209,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 470-607-48
L
10 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)