Merck
GF47053098
ステンレススチール - AISI 302合金、FeCr18Ni8
100m wire, 0.125mm diameter, hard
別名:
FE205120
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,830
¥37,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,830
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥37,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 470-530-98
L ×直径
100 m × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)