Merck
GF46787259
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm
別名:
FP301400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,600
¥54,600
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥54,600
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 467-872-59
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
0.5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)