Merck
GF46437688
アルミナ
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99%
別名:
AL607950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 464-376-88
L
1000 mm
直径
5.0 mm