Merck
GF45616349
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
50g lump, 3mm max. lump size
別名:
W 276100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,930
¥25,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,930
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥25,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 456-163-49
重量
50 g
塊最大サイズ
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)