Merck
GF45067631
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 0.5m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
別名:
AA080210
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥28,450
¥28,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥28,450
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥28,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 450-676-31
L × W ×厚み
0.5 m × 1 mm × 0.007 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)