安全性情報
GF44242118
アルミナ
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
別名:
AL603820
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥73,040
¥73,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥73,040
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥73,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
Goodfellow 442-421-18
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF44242118-1EA:
GF44242118-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)