Merck
GF44025184
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
5m wire, 0.8mm diameter, as drawn
別名:
FF215152
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥32,680
¥32,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥32,680
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥32,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 440-251-84
L ×直径
5 m × 0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)