Merck
GF41724581
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
別名:
CU070271
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥47,660
¥47,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥47,660
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥47,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 417-245-81
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.015 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)